Documentos clave
BAF187560160
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 60 x 13-16 mm tubes
Sinónimos:
tube holder
Seleccione un Tamaño
1 EA
68,10 €
68,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
68,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
68,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
epoxy (coated steel)
Características
Holds 60 x 13-16 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18756-0160
tamaño
203x129x64 mm
Descripción general
Welded steel wire is coated with heat-cured, thermosetting epoxy to protect from rust and corrosion. The coating is unaffected by most organic solvents, weak acids and alkalis, and has excellent abrasion resistance and adhesion to steel substrate.
Temp. range: -370 to 250°F (-233 to 121°C). Has square holes, three decks, slotted-mesh bottom deck and reinforced edges.
Información legal
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)