Documentos clave
BAF146480000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 586 mL (19.8 oz)
Sinónimos:
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
Seleccione un Tamaño
3 EACH
106,00 €
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EACH
106,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polymethylpentene
Características
to hold 240 ‑ 270 mm
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14648-0000
Al total
10 in. (254 mm)
capacidad
586 mL (19.8 oz)
diám. del filtro
240/270 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.375 in. (10 mm) × 5.375 in. (132 mm) × 0.625 in. (16 mm)
top I.D. × O.D.
5.5 in. (140 mm) × 6.1875 in. (157 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Características y beneficios
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)