BAF131643138
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, red
Sinónimos:
Scienceware® biohazard disposal bags
Seleccione un Tamaño
594,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
594,00 €
Productos recomendados
Materiales
red
envase
pack of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13164-3138
capacidad
49.2-75.7 L , metric
width × H × thickness
790 mm (31 in.) × 38 in. (970 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)