Documentos clave
BAF116370001
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 30 mL (1 oz), polyethylene
Sinónimos:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle, wash bottle
Seleccione un Tamaño
12 EACH
30,90 €
30,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EACH
30,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
30,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethylene
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11637-0001
tapón diám.
18 mm
capacidad
30 mL (1 oz)
Descripción general
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Características y beneficios
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)