Documentos clave
BAF116330000
Spray pump bottles
capacity 250 mL
Sinónimos:
bottle pump, spray bottle
Seleccione un Tamaño
12 EA
96,80 €
96,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
96,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
96,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear bottle
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Características
with cap
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11633-0000
capacidad
250 mL
Descripción general
To use this low-density plunger polyethylene (LDPE) bottle, simply press the plunger to dispense a misty spray. Clear cap helps prevent evaporation and accidental leaks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)