B94004
sec-Butyl disulfide
technical grade, 90%
Sinónimos:
Di-sec-butyl disulfide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
90%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter