Merck
B90807
Sigma-Aldrich
Butyl carbamate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
53-55 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(N)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
Clave InChI
SKKTUOZKZKCGTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Andrea Y Garzón-Serrano et al.
Journal of forensic sciences, 65(4), 1085-1093 (2020-03-17)
Ammonium nitrate fuel oil is an explosive mixture found in most antipersonnel landmines (APL) buried throughout the Colombian territory. During more than 50 years of internal conflict, the Colombian government has found that trained dogs are the most effective method to
Yong Gun Kim et al.
Food chemistry, 189, 74-79 (2015-07-21)
The aim of this study was to determine the effect of urease on the formation of ethyl carbamate (EC) in the presence of previously known precursors of EC (citrulline, urea, and ethanol) using a soybean paste model system. The levels