Merck
B52603
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-pyridyl)ethylene
97%
Sinónimos:
2,2′-Vinylenedipyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
bp
150-160 °C/2 mmHg (lit.)
mp
118-119 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(\C=C\c2ccccn2)nc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-9-13-11(5-1)7-8-12-6-2-4-10-14-12/h1-10H/b8-7+
Clave InChI
HKEOCEQLCZEBMK-BQYQJAHWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable