Merck
B47707
Sigma-Aldrich
4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric acid
95%
Sinónimos:
Diphenolic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(C6H4OH)2CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
286.32
Beilstein:
1886361
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
powder
mp
167-170 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CCC(O)=O)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
VKOUCJUTMGHNOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Aldobenedetto Zotti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-01-26)
The effects of the addition of an aromatic hyperbranched polyester (AHBP) on thermal, mechanical, and fracture toughness properties of a thermosetting resin system were investigated. AHBP filler, synthesized by using a bulk poly-condensation reaction, reveals a glassy state at room