Merck
B18405
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
297.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
mp
175 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
Clave InChI
YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)