B103551
Butyric anhydride
98%
Sinónimos:
Butanoic anhydride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.45 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 79.5 °C)
Análisis
98%
formulario
liquid
temp. de autoignición
535 °F
lim. expl.
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−75-−66 °C (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter