ALD01684
3-((4-methoxyphenyl)amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(CCO)NC1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H19NO2/c1-12(2,8-9-14)13-10-4-6-11(15-3)7-5-10/h4-7,13-14H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
FCQGLZLVAZBQFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)