This product is an M-Clarity level 100 item. The method of preparation is considered proprietary.
ALD00382
1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Sinónimos:
(1E,4E)-1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]1,4-pentadien-3-on, CF3-dba
Seleccione un Tamaño
5,80 €
Precio de catálogo11,60 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
5,80 €
Precio de catálogo11,60 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(/C=C/C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C19H12F6O/c20-18(21,22)15-7-1-13(2-8-15)5-11-17(26)12-6-14-3-9-16(10-4-14)19(23,24)25/h1-12H/b11-5+,12-6+
Clave InChI
OIUBVYQZMUKRRF-YDWXAUTNSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
-
Can you tell us something about the procedure you follow to make this compound?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?