Merck
ALD00348
Sigma-Aldrich
Boc-3-[3,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]-L-alanine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(3,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
80,50 €
80,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
80,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H17F6NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
401.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
ALPH: +24.0, 0.5%EtOH
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder or solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C16H17F6NO4/c1-14(2,3)27-13(26)23-11(12(24)25)7-8-4-5-9(15(17,18)19)10(6-8)16(20,21)22/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t11-/m0/s1
Clave InChI
LLRXWQAYIGATCH-NSHDSACASA-N
Aplicación
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)