Merck
ALD00236
Sigma-Aldrich
Sodium N-Boc-azetidine-3-sulfinate
Sinónimos:
Sodium 1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-3-sulfinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14NNaO4S
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
172-177 °C (w/ decomp)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S([O-])C1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1.[Na+]
InChI
1S/C8H15NO4S.Na/c1-8(2,3)13-7(10)9-4-6(5-9)14(11)12;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
KYPHAOQWDKDUAC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable