Merck
ALD00136
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
Sinónimos:
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
286.41
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
65-70 °C
cadena SMILES
O=S(C1=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C1C(C)C)(F)=O
InChI
1S/C15H23FO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
Clave InChI
RTYWQCWRMCSZMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)