Merck
ALD00106
Sigma-Aldrich
5-Methoxycarbonyl-1,2,3-triazine
Sinónimos:
1,2,3-Triazine-5-carboxylic acid, methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC)C1=CN=NN=C1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-6-8-7-3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
DZONTPIFZFRSGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
Contenido relacionado
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.