Merck
ALD00024
Sigma-Aldrich
2-(2-Propyn-1-yloxy)ethanesulfonyl fluoride
96%
Seleccione un Tamaño
250 MG
53,41 €
1 G
190,40 €
53,41 €
Precio de catálogo76,30 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
53,41 €
1 G
190,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7FO3S
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
53,41 €
Precio de catálogo76,30 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.435
densidad
1.290 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
Clave InChI
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)