Documentos clave
AFM-75009-12
Sigma-Aldrich
12 mm Disc Gripper for AFM
Seleccione un Tamaño
1 EACH
20,40 €
20,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
20,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
20,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Descripción general
Unique gripper that easily pick up 12 mm diamter AFM/STM discs from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)