Merck
A79507
Sigma-Aldrich
3-Aminorhodanine
99%
Seleccione un Tamaño
10 G
73,60 €
73,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
73,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
73,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
100-103 °C (lit.)
cadena SMILES
NN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C3H4N2OS2/c4-5-2(6)1-8-3(5)7/h1,4H2
Clave InChI
ZBUUHLDYMKTVLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N E Madadi et al.
Bollettino chimico farmaceutico, 130(4), 124-127 (1991-04-01)
Two series of hydrazones were prepared by condensation of various aldehydes with 2-aminorhodanine (series 1) and 2-hydrazino-2-imidazoline (series 2). These compounds showed interesting antiparasitic activities against amoeba, trichomonas, leishmania and plasmodium.