Merck
A76125
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)3SO3Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
179.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
148 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.[Na+].NCCCS([O-])(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)