Merck
A69188
Sigma-Aldrich
4-Amino-4′-nitrodiphenyl sulfide
98%
Sinónimos:
4-(4-Nitrophenylthio)aniline
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4SC6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
143-145 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Sc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2
Clave InChI
ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)