A6057
4-Azidophenacyl bromide
powder
Sinónimos:
4′-Azido-2-bromoacetophenone, 4-Azido-α-bromoacetophenone
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
color
yellow
solubilidad
methanol: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2
Clave InChI
LZJPDRANSVSGOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges