A55357
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
98%
Sinónimos:
2-Pyrrolidinoethylamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
66-70 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
Clave InChI
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter