Saltar a
8.51041
Boc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms)
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms), Boc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
302,00 €
226,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H39NO10
Número CAS:
Peso molecular:
453.52
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
226,50 €
Precio de catálogo302,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChI key
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
General description
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Application
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-13-4, molar mass 453.53 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): colorless to slight yellow to yellow-brown
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 452.2 - 454.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0207
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.510408.510398.51038
form
oil
form
oil
form
powder
form
oil
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥93.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c