A14405
1-Acetyl-1-cyclohexene
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C8H12O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h5H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter