Merck
97071
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyloxy)benzyl alcohol
≥97.0%
Sinónimos:
4-(1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecyloxy)benzyl alcohol, 4-[3-(Perfluorooctyl)-1-propyloxy]benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13F17O2
Número de CAS:
Peso molecular:
584.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0%
mp
85-89 °C
cadena SMILES
OCc1ccc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C18H13F17O2/c19-11(20,6-1-7-37-10-4-2-9(8-36)3-5-10)12(21,22)13(23,24)14(25,26)15(27,28)16(29,30)17(31,32)18(33,34)35/h2-5,36H,1,6-8H2
Clave InChI
PCXONXLXJULKDJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Fluorous Technologies, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)