Merck
96970
Sigma-Aldrich
Z-Arg(Pbf)-OH cyclohexylammonium salt
purum, ≥96.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Z-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H36N4O7S · C6H13N
Peso molecular:
659.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥96.0% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.Cc2c(C)c(c(C)c3CC(C)(C)Oc23)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C27H36N4O7S.C6H13N/c1-16-17(2)23(18(3)20-14-27(4,5)38-22(16)20)39(35,36)31-25(28)29-13-9-12-21(24(32)33)30-26(34)37-15-19-10-7-6-8-11-19;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8,10-11,21H,9,12-15H2,1-5H3,(H,30,34)(H,32,33)(H3,28,29,31);6H,1-5,7H2/t21-;/m0./s1
Clave InChI
VDQHDVIYBBISOZ-BOXHHOBZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)