Merck
96918
Sigma-Aldrich
Z-Arg(Mtr)-OH cyclohexylammonium salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Z-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32N4O7S · C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
619.77
Beilstein:
5713370
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC1CCCCC1.COc2cc(C)c(c(C)c2C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C24H32N4O7S.C6H13N/c1-15-13-20(34-4)16(2)17(3)21(15)36(32,33)28-23(25)26-12-8-11-19(22(29)30)27-24(31)35-14-18-9-6-5-7-10-18;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-7,9-10,13,19H,8,11-12,14H2,1-4H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28);6H,1-5,7H2/t19-;/m0./s1
Clave InChI
MDRGEGBEEQDQPG-FYZYNONXSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)