Merck
94589
Sigma-Aldrich
Methanedisulfonic acid dipotassium salt
≥99.0% (T)
Sinónimos:
Potassium methanedisulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
CH2(SO3K)2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 94589, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
solid
impurezas
≤1% water
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O6S2.2K/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
JSXPCVUETJIQHE-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jana Eisermann et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(3), 1152-1159 (2019-01-09)
We characterize the influence of the ionic ratio on the dynamic self-assembly process involving a macrocyclic tetraimidazolium molecular box and small dianionic salts into highly defined, colloid-like ionic clusters in solution, called ionoids. Based on our studies utilizing dynamic light