Merck
94394
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, >95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Sinónimos:
Methyl-octadecyl-dimethoxysilane, Octadecyl-methyl-dimethoxysilane, Silane-ODM-dimethoxy
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H46O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
358.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 94394, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
>85.0% n-isomer basis (GC)
>95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Wacker Chemie AG
densidad
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O2Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24(4,22-2)23-3/h5-21H2,1-4H3
Clave InChI
UBCPEZPOCJYHPM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
prices for bulk quantities on request
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)