This product is single side Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide coated foil.
934682
NMC532
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinónimos:
Lithium nickel manganese cobalt oxide, NMC 532 cathode
Seleccione un Tamaño
245,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
245,00 €
Productos recomendados
Materiales
aluminum substrate (current collector)
Nivel de calidad
grado
battery grade
descripción
3.75 V vs. Li/Li+
Ensayo
≥98% (active material characteristic)
composición
Active material loading 12.1 mg/cm2 ± 5%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
70 μm , excluding current collector
tam. prom. pieza
8-12 μm (active material characteristic)
capacidad
165 mAh/g±5 % (Nominal discharge)
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
-
Regarding the NMC532 coating on the electrode, is it single or double side coated?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?