Documentos clave
933414
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Aluminum Standard, 15X10mm, 10/PK
Sinónimos:
cylinder stub
Seleccione un Tamaño
1 EACH
46,90 €
46,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
46,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
46,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Descripción general
EMS techware
Aplicación
Cylinder specimen mounts are for use with JEOL and ISI scanning electron microscopes.
Surface: ⅝" dia. (15mm), height ⅜" (9.5mm)
Aluminum: Standard
The mounts are made from ultra-pure aluminum with standard lathe finish.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)