Merck
93315
Sigma-Aldrich
Tris(tert-butyldimethylsilyl) phosphite
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H45O3PSi3
Número de CAS:
Peso molecular:
424.78
Beilstein:
4437247
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario:
liquid
Ensayo:
≥97.0%
El producto 93315 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.445
bp
82-84 °C/0.2 mmHg
mp
4-6 °C
densidad
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H45O3PSi3/c1-16(2,3)23(10,11)19-22(20-24(12,13)17(4,5)6)21-25(14,15)18(7,8)9/h1-15H3
Clave InChI
PEHSJBUJMHHQDE-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent used for the preparation of phosphonic acid silyl esters from halides; the TBDMS esters are more stable than the corresponding TMS esters[1]; review[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J.-L. Montero et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1163-1163 (1987)
L. Wozniak et al.
Tetrahedron, 45, 2465-2465 (1989)