Documentos clave
933031
Sigma-Aldrich
Surface Mount Tweezers
Style 110
Sinónimos:
Tweezers
Seleccione un Tamaño
1 EACH
62,30 €
62,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
62,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
62,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Descripción general
EMS techware
Surface Mount Tweezers Style 110 are straight "T" shaped tips with a vertical groove inside for holding cylindrical objects up to 1mm diameter. Length: 4¾" (120 mm).
Aplicación
Absolutely perfect for holding and installing Omniprobe Tips. Especially if you′re using Cryo-lift out and have to install the tip with the rod already inserted into the Scanning Electron Microscope (SEM) chamber.
Forceps provide a firm grip and longitudinal stability reducing the chance of dropping the tip.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)