Documentos clave
932892
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 3 Wf
Sinónimos:
Gripper, Tweezer
Seleccione un Tamaño
1 EACH
59,90 €
59,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
59,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
59,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Descripción general
EMS techware
Aplicación
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Tip Width: 9.5 mm. Depth: 10.0 mm. Tip Lip: 2.5 mm. Offset: 4.0 mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)