Merck
931780
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-4Py2Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H24N2O4
Peso molecular:
464.51
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
233-235 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Fmoc-L-4Py2Ph-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Información legal
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)