931020
9,9′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
DMOC-DPS
About This Item
Productos recomendados
grado
sublimed grade
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
anchura de banda
0.21 eV (delta EST)
pérdida
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescencia
λem 445 nm±10 nm in toluene
Energía orbital
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.45 eV
λ
in toluene
Absorción UV
λ: 370 nm±5 nm Amax
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable