932329
DMAC-TRZ
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
10-(4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine, 9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)acridine
About This Item
Productos recomendados
grado
sublimed grade
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (HPLC)
energy gap
0.05 eV (delta EST)
descripción
2.52 eV (HOMO-LUMO gap)
temperatura de transición
Tg 91 °C
solubilidad
toluene: soluble
fluorescencia
λem 495 nm±10 nm in toluene (PL)
Energía orbital
HOMO - 5.30 eV
LUMO - 2.78 eV
λ
in toluene
Absorción UV
λ: 390 nm±20 nm Amax
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable