923818
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide
Sinónimos:
Coumarin alkyne CoLDR probe
Seleccione un Tamaño
262,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
262,00 €
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Nivel de calidad
grupo funcional
(Alkyne)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1OC2=CC(OCC(C(NCCC#C)=O)=C)=CC=C2C=C1
Clave InChI
MTTOLTREJYBDSH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)