Merck
923028
Hexanoic acid-13C6
≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.11
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Análisis
≥98% (CP)
cambio de masa
M+6
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup