Merck
922668
Sigma-Aldrich
Dichloromeldrum′s acid
≥95%
Sinónimos:
5,5-Dichloro-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, DiCMA, Lennox-Heard chloroacetylation reagent
Seleccione un Tamaño
250 MG
136,00 €
1 G
331,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
136,00 €
1 G
331,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6Cl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
213.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
chunks
mp
51-54 °C
grupo funcional
chloro
ester
ketal
Aplicación
Lennox-Heard reagent (also known as dichloromeldrum′s acid, or DiCMA) is a stable, shelf-stable reagent for the conversion of alkyl and aryl amines to dichloroacetamides. This reagent is atom economical and the byproducts of acetone and CO2 are easily removed, and provides a greener, practical method of installing these medicinally relevant motifs onto a variety of compounds in high yield.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
David M Heard et al.
Organic letters, 23(9), 3368-3372 (2021-04-13)
Dichloromeldrum's acid is introduced as a bench-stable, nonvolatile reagent for the dichloroacetylation of anilines and alkyl amines to produce α,α-dichloroacetamides, which are important motifs for medicinal chemistry. Products are formed in good to excellent yields with reagent grade solvents, and