921947
N-Sulfinyl-O-(tert-butyl)hydroxylamine
≥95%
Sinónimos:
t-BuONSO
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.454
densidad
1.062 g/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=NOC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-4(2,3)7-5-8-6/h1-3H3
Clave InChI
QNDHWAYLAJVRCB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)