921378
Reduced graphene oxide enhanced PMDA composite for battery
Seleccione un Tamaño
277,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
277,00 €
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.