919659
Selenium nanoparticles
250 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Sinónimos:
SeNP
Seleccione un Tamaño
207,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
207,00 €
Productos recomendados
Formulario
dispersion
Nivel de calidad
concentración
0.15 wt. % in water
tamaño de partícula
250 nm
cadena SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.