Merck
918849
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide
monoclinic, <10 μm particle size, 99.6%
Sinónimos:
Zirconium(IV) oxide, Zirconia
Seleccione un Tamaño
500 G
254,00 €
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
254,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ZrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
123.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.6%
Formulario
powder
tamaño de partícula
<10 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
densidad
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Zirconium oxide (ZrO2) is a white powder characterized by its monoclinic crystal structure and a particle size of less than 10 microns. This material appears as a white powder and is known for its high stability and resistance to corrosion. Zirconium oxide combines excellent mechanical properties with thermal stability, making it suitable for a wide range of applications, including ceramics, thermal barrier coatings, and dental materials. Its unique properties enable its use in environments requiring durability and high performance.
Aplicación
Zirconium(IV) oxide (ZrO2) which is also known as zirconia is a ceramic nanoparticle that can be used as a nano-filler. ZrO2 process yields a consistently high purity zirconia composed of monoclinic phase particles. The low surface area and unique spheroid-shaped particles find applications in ceramics, high-temperature fillers, sensors, and catalysts.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)