Documentos clave
914045
Sigma-Aldrich
Peptide-RGD bioink preparation solution B
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
formulario
solution
composición
Preparation solution B (20mL)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Peptide - RGD bioink preparation solution B is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide - RGD bioink (prod no.914444)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)