Merck
26564
Sigma-Aldrich
Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
PyCloP
About This Item
Fórmula lineal:
C12H24ClN3P · PF6
Número de CAS:
Peso molecular:
421.73
Beilstein:
6842341
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (AT)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
Clave InChI
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for:
Peptide coupling reactions and synthesis of coupling reagents
Sequence selective peptide recognition
Synthesis of condensing reagents
Synthesis of heterocyclic β-sheet ligands
Otras notas
Crystalline reagent for peptide coupling of N-alkylated N-Fmoc and N-Z amino acids in high yield and without racemization.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)