913898
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 300 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Sinónimos:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
Seleccione un Tamaño
179,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
179,00 €
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
5 % (w/w) in ethanol
tamaño de partícula
300 nm
tamaño de poro
non-porous
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.