913863
Biotin-AEEA-tyramide
Sinónimos:
N-(2-(2-(2-(4-Hydroxyphenethylamino)-2-oxoethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-(2-(2-biotinamidoethoxy)ethoxy)acetamid, Biotin-AEEA-phenol, Biotin-PEG-tyramide
About This Item
Productos recomendados
Aplicación
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)